missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H61863.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448448

  • € 587.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

796059-05-7
251.21
KCHDMJQOLXRBML-UHFFFAOYSA-N
2453334
C13H8F3NO
MFCD04806296
3,5-difluoro-n-3-fluorophenyl benzamide

Specificatie

3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzamide
796059-05-7
MFCD04806296
KCHDMJQOLXRBML-UHFFFAOYSA-N
2453334
Solid
1g
C13H8F3NO
3,5-difluoro-n-3-fluorophenyl benzamide
251.21
251.21
97%
Video's
SDS