missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-methylbenzamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H61378.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447908

  • € 587.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD19595536

Specificatie

3,5-Difluoro-N-methylbenzamide
MFCD19595536
Solid
1g
171.15
97%
Video's
SDS