Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N,N-diisopropylbenzamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61277.03
Overige gegevens : CAS : 1288986-11-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447788
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1288986-11-7
MFCD27665223
Specificatie
3,5-Difluoro-N,N-diisopropylbenzamide
1288986-11-7
21344237
Solid
1g
MFCD27665223
241.28
97%