Learn More
Alfa Aesar™ 3-Acetyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62943.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448026
  • € 594.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Acetyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Specificatie
3-Acetyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
3-Acetyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
264.1
96%