Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64125.03
Overige gegevens : CAS : 39745-40-9 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401189
  • € 40.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
39745-40-9
142.586
SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
2734415
CC1=NC(=C(C=C1)N)Cl
C6H7ClN2
MFCD03095213
5-Amino-6-chloro-2-picoline
2-chloro-6-methylpyridin-3-amine
Specificatie
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
64°C to 72°C
1g
C6H7ClN2
UN2811
5-Amino-6-chloro-2-picoline
CC1=NC(=C(C=C1)N)Cl
142.586
142.59
39745-40-9
White to Yellow
98%
MFCD03095213
114030
SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methylpyridin-3-amine
2734415
Solid