Learn More
3-Amino-2-chloropyridine, 98+%
Product Code. 11492508
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11492508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15830.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
It is an intermediate of medicine and agricultural chemicals. It is involved in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of heteroaryl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate of medicine and agricultural chemicals. It is involved in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of heteroaryl compounds.
Solubility
Soluble in methanol and water. (30 g/L).
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6298-19-7
Molecular Formula C5H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 128.56
MDL Number MFCD00006238
InChI Key MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
IUPAC Name 2-chloropyridin-3-amine
SMILES NC1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Melting Point 76°C to 80°C
Boiling Point 130°C to 134°C (22 mmHg)
Flash Point 185°C (365°F)
Odor Unpleasant
Quantity 250 g
Beilstein 109814
Solubility Information Soluble in methanol and water. (30g/L).
Formula Weight 128.56
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Amino-2-chloropyridine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt