Få mere at vide
3-Amino-4-methoxybenzoic acid, 98+%
Produktkode 11449127
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11449127
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B20669.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-26-8
Molecular Formula C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
MDL Number MFCD00002521
InChI Key FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
PubChem CID 17823
IUPAC Name 3-amino-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Melting Point 208°C to 210°C
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 167.16
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.