Learn More
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15476527
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15476527 1 g 1g
15448575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15476527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33674.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89894-30-4
Molecular Formula C8H6ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 211.667
MDL Number MFCD05865131
InChI Key XVSZVIZTUWVCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 1,2,4-thiadiazol-3-amine,5-4-chlorophenyl, acmc-20lrr1, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-3-ylamine
PubChem CID 2794757
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=NS2)N)Cl
Specifica
Quantity 1 g
Formula Weight 211.67
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.