Learn More
Alfa Aesar™ 3-Benzyl-2-thiohydantoin, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64604.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401889
  • € 667.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Benzyl-2-thiohydantoin
206.26
MFCD00125264
3-Benzyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Specificatie
3-Benzyl-2-thiohydantoin
95%
MFCD00125264
3-Benzyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
206.26
5g