Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Boc-aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62453.03
Overige gegevens : CAS : 1035391-48-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447456
  • € 594.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1035391-48-0
351.225
tert-butyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate
tert-butyl N-[[2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate
C18H27BFNO4
VAYYEUXFQWTMJJ-UHFFFAOYSA-N
59279260
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)CNC(=O)OC(C)(C)C
Specificatie
3-(Boc-aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1035391-48-0
tert-butyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)CNC(=O)OC(C)(C)C
351.225
351.22
96%
1g
C18H27BFNO4
VAYYEUXFQWTMJJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-[[2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate
59279260
Solid