Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63276.14
Overige gegevens : CAS : 203302-92-5 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439898
  • € 500.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
203302-92-5
223.469
VHQALVHKNXDJRY-UHFFFAOYSA-N
2736227
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Br)F
C7H5BrClF
MFCD00236591
3-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, 2-chloro-3-bromo-6-fluorotoluene, 3-bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methyl, castest, pubchem4514, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzene, acmc-1ce0p, 3-bromo-2-chloro-6-fiuorotoluene, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-toluene
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
Specificatie
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
203302-92-5
MFCD00236591
VHQALVHKNXDJRY-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
2736227
Solid
25g
C7H5BrClF
3-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, 2-chloro-3-bromo-6-fluorotoluene, 3-bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methyl, castest, pubchem4514, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzene, acmc-1ce0p, 3-bromo-2-chloro-6-fiuorotoluene, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-toluene
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Br)F
223.469
223.47
97%
Video's
SDS Documentatie