Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64153.14
Overige gegevens : CAS : 185017-72-5 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401229
  • € 381.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
185017-72-5
206.467
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
2734418
CC1=NC(=C(C=C1)Br)Cl
C6H5BrClN
MFCD03095218
5-Bromo-6-chloro-2-picoline
3-bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Specificatie
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
98%
MFCD03095218
7757196
White
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-chloro-6-methylpyridine
2734418
Solid
185017-72-5
C6H5BrClN
UN2811
5-Bromo-6-chloro-2-picoline
25g
CC1=NC(=C(C=C1)Br)Cl
206.467
206.47