Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64775.06
Overige gegevens : CAS : 352535-97-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402129
  • € 94.50 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
352535-97-8
218.816
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
16217170
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)F)(O)O
C6H5BBrFO2
MFCD05664228
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
(3-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
Specificatie
3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
98%
5g
MFCD05664228
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)F)(O)O
218.816
218.82
352535-97-8
225°C to 227°C (literature)
C6H5BBrFO2
14006009
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
(3-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
16217170
Solid