Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62605.06
Overige gegevens : CAS : 305800-58-2 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439118
  • € 814.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
305800-58-2
214.037
FSKMLBLIAOVQCF-UHFFFAOYSA-N
23509635
C1=C(C=C(C=C1F)Br)CC#N
C8H5BrFN
MFCD09258960
2-3-bromo-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-5-fluorophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-3-bromo-5-fluorophenyl ethanenitrile
2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Specificatie
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
305800-58-2
MFCD09258960
2-3-bromo-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-5-fluorophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-3-bromo-5-fluorophenyl ethanenitrile
C1=C(C=C(C=C1F)Br)CC#N
214.037
214.03
96%
5g
C8H5BrFN
UN3439
FSKMLBLIAOVQCF-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
23509635
Solid
Video's
SDS Documentatie