Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64980.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439296
  • € 306.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD27975705
Specificatie
3-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27975705
Solid
1g
424.23
97%