Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromobenzamide, 99%
Merk:  Alfa Aesar™ H64672.14
Overige gegevens : CAS : 22726-00-7 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401979
  • € 46.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Bromobenzamide
200.04
1860187
22726-00-7
MFCD00017127
Specificatie
3-Bromobenzamide
White
25g
99%
MFCD00017127
22726-00-7
156° to 159°C
Solid
200.04
1860187