Learn More
3-Bromobenzo[b]thiophene, 95%
Artikelnummer. 15435737
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15435737 50 g 50g
15425737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15435737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32948.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213.092 g/mol
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
Solubility
Sparingly Soluble (0.14 g/L) (25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7342-82-7
Molecular Formula C8H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 213.092
MDL Number MFCD00023009
InChI Key SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
PubChem CID 123250
IUPAC Name 3-bromo-1-benzothiophene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Spezifikation
Density 1.629
Boiling Point 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Refractive Index 1.668
Quantity 50 g
Solubility Information Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Formula Weight 213.1
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-Bromobenzo[b]thiophene
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.