Learn More
3-Chloro-2,4-pentanedione, TRC
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-Chloro-2,4-pentanedione |
| CAS | 1694-29-7 |
| Molecular Formula | C5H7ClO2 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | 3-Chloroacetylacetone |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| IUPAC Name | 3-chloropentane-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.56 |
Product Content Correction
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur