Learn More
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine, 98+%
Product Code. 11338936
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11338936
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19543.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2879-42-7 | C5HClF3N | 167.52 g/mol
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Keep the container tightly sealed. Store in a cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2879-42-7
Molecular Formula C5HClF3N
Molecular Weight (g/mol) 167.52
MDL Number MFCD03001160
InChI Key OROKHXKJSDPRET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783252
IUPAC Name 3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
SMILES FC1=CC(Cl)=C(F)N=C1F
Spezifikation
Boiling Point 132°C to 134°C
Flash Point >100°C (212°F)
Odor Unpleasant
Refractive Index 1.456
Quantity 25 g
UN Number UN1760
Beilstein 1424722
Synonym pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine
Solubility Information Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight 167.52
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt