Learn More
3-Chloro-2-methyl-1-propene, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-Chloro-2-methyl-1-propene |
| CAS | 563-47-3 |
| Molecular Formula | C4H7Cl |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)CCl |
| IUPAC Name | 3-chloro-2-methylprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.55 |
| Formula Weight | 90.0236 |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?