Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-4-iodopyridine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63866.06
Overige gegevens : CAS : 77332-79-7 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400809
  • € 89.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Chloro-4-iodopyridine
77332-79-7
239.44
MFCD00272199
Specificatie
3-Chloro-4-iodopyridine
104° to 108°C
77332-79-7
97%
MFCD00272199
Light Sensitive
5g
Solid
239.44