missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63669.06

Overige gegevens : CAS : 88912-27-0 Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15440479

  • € 85.30 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

88912-27-0
157.553
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
2735816
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
C6H4ClNO2
MFCD03094685
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
3-chloropyridine-4-carboxylic acid

Specificatie

3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
5g
C6H4ClNO2
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
157.553
157.55
97%
227°C to 231°C
88912-27-0
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-chloropyridine-4-carboxylic acid
2735816
Solid
Video's
SDS Documentatie