Learn More
3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Merk: Maybridge MO08116DA
Overige gegevens : CAS : 39244-08-1 Gewicht : 0.05100kg
Aantal | 1g |
---|---|
Verpakking | Amber Glass Bottle |
Chemische identificatiekenmerken
39244-08-1 | |
218.669 | |
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N | |
4962405 | |
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl |
C7H3ClO2S2 | |
MFCD01927113 | |
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro | |
4-chlorothieno[2,3-b]thiophene-5-carboxylic acid |
Specificatie
3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid | |
1g | |
97.0 | |
C7H3ClO2S2 | |
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro | |
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl | |
218.669 | |
218.68 |
Amber Glass Bottle | |
39244-08-1 | |
97% | |
MFCD01927113 | |
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N | |
4-chlorothieno[2,3-b]thiophene-5-carboxylic acid | |
4962405 | |
97% |