Learn More
3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Product Code. 10039261
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
25 g
Unit Size:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10039261 250 mg 250mg
10663403 1 g 1g
10442504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10039261 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. GK01307CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-07-2026
Add to basket
Identificatori chimici
CAS 86427-02-3
Molecular Formula C5H2Cl2OS
Molecular Weight (g/mol) 181.03
MDL Number MFCD00068137
InChI Key GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
PubChem CID 2735824
IUPAC Name 3-chlorothiophene-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 181.04
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.