Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64279.06
Overige gegevens : CAS : 21642-98-8 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401409
  • € 89.90 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
Used as a intermediate for gimeracil and pharmaceutical application.
Solubility
Soluble in Dimethyl sulfoxide.
Notes
Hydroscopic. Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from water/moisture and oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
MFCD00975442
5929290
21642-98-8
UN3439
4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile; 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile
Specificatie
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Hygroscopic
278°C
21642-98-8
95%
MFCD00975442
5929290
MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
150.137
150.14
Pale yellow
5g
Crystalline Solid
C7H6N2O2
UN3439
4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile; 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile
COC1=C(C(=O)NC=C1)C#N
2786702