Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64069.06
Overige gegevens : CAS : 100114-57-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401109
  • € 553.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
108.14
1561659
100114-57-6
MFCD04970938
Specificatie
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
5g
Liquid
108.14
1561659
Colorless
100114-57-6
98%
MFCD04970938