Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63939.06
Overige gegevens : CAS : 3414-64-0 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400929
  • € 958.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole
219.24
216692
3414-64-0
MFCD00544197
5-Nitrogramine
Specificatie
3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole
5g
95%
MFCD00544197
5-Nitrogramine
3414-64-0
Solid
219.24
216692