Learn More
3-Ethynylpyridine, 97%
Product Code. 15450308
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15450308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53465.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2510-23-8
Molecular Formula C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.124
MDL Number MFCD02177459
InChI Key CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
IUPAC Name 3-ethynylpyridine
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Specifications
Melting Point 39°C to 40°C
Boiling Point 83°C to 84°C (30 mmHg)
Flash Point 57°C (135°F)
Quantity 25 g
UN Number UN1325
Formula Weight 103.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Ethynylpyridine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.