Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64268.06
Overige gegevens : CAS : 147624-13-3 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401389
  • € 106.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
147624-13-3
138.141
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
C8H7FO
MFCD00075256
2779235
CC1=C(C=CC=C1F)C=O
Specificatie
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
92°C to 93°C (20mmHg)
5g
1.5260
C8H7FO
6321735
CC1=C(C=CC=C1F)C=O
138.141
138.14
1.16g/mL
Yellow
147624-13-3
98%
MFCD00075256
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
2779235