Learn More
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15423387
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15423387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26107.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-04-9
Molecular Formula C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.113
MDL Number MFCD00215834
InChI Key DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
PubChem CID 2782944
IUPAC Name 3-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Specifikationer
Melting Point 133°C to 135°C
Quantity 250 mg
UN Number UN3439
Formula Weight 137.11
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.