Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62951.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448036
  • € 561.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1415960-53-0
294.129
3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetic acid methyl ester
methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
C15H20BFO4
MMANYAVWRYOHTI-UHFFFAOYSA-N
71265929
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC(=O)OC)F
Specificatie
3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1415960-53-0
3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetic acid methyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC(=O)OC)F
294.129
294.13
96%
1g
C15H20BFO4
MMANYAVWRYOHTI-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
71265929
Solid