Learn More
3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30938683
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30938683 10 g 10g
30934602 25 g 25g
30933456 5 g 5g
30936120 100 g 100g
30935158 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30938683 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1079410g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 231953-38-1
Molecular Formula C8H3F4N
MDL Number MFCD00236280
Quantity 10 g
SMILES N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 189.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.