Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62849.MD
Overige gegevens : Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447916
  • Prijs op aanvraag / 250 mg
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1583286-47-8
236.093
3-fluoro-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H18BFO2
RSTYAXSJWWFJLG-UHFFFAOYSA-N
71286659
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C
Specificatie
3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1583286-47-8
3-fluoro-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C
236.093
236.09
96%
250mg
C13H18BFO2
RSTYAXSJWWFJLG-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
71286659
Solid