Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63295.03
Overige gegevens : CAS : 14027-75-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439928
  • € 84.40 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14027-75-9
185.11
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
2759047
C7H4FNO4
MFCD05864360
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Specificatie
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
14027-75-9
MFCD05864360
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
185.11
185.11
97%
1g
C7H4FNO4
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
2759047
Solid