Läs mer
3-Fluoro-o-xylene, 99%
Produktkod. p-7080888
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11443364
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10637.06
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under normal conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-82-3
Molecular Formula C8H9F
Molecular Weight (g/mol) 124.16
MDL Number MFCD00000323
InChI Key AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC Name 1-fluoro-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1C
Specifikationer
Density 0.992
Boiling Point 147°C to 148°C
Quantity 5 g
Odor Aromatic
Refractive Index 1.486
UN Number UN1993
Beilstein 2040955
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 124.16
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-o-xylene
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.