Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluorobenzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55740.MD
Overige gegevens : CAS : 1524-40-9 Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402078
  • € 16.80 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Fluorobenzenesulfonamide
1524-40-9
MFCD00042284
UN2811
Specificatie
3-Fluorobenzenesulfonamide
White to brown
250mg
Powder
C6H6FNO2S
UN2811
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
150924
175.18
124° to 129°C
1524-40-9
97%
MFCD00042284
CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
175.177