Learn More
3-Hydroxynonanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30399812
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30399812 250 mg
30395745 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30399812 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH948785250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40165-87-5
Molecular Formula C9 H18 O3
Molecular Weight (g/mol) 174.24
Synonym (+/-)-3-Hydroxynonanoic Acid, 3-Hydroxynonanoic Acid, β-Hydroxynonanoic Acid
IUPAC Name 3-hydroxynonanoic acid
SMILES CCCCCCC(O)CC(=O)O
Specifica
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H18O3/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight 174.1256
Chemical Name or Material 3-Hydroxynonanoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.