Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H55260.14
Overige gegevens : CAS : 15184-99-3 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401458
  • € 545.80 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
15184-99-3
165.24
MFCD00011530
Specificatie
3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
105°C (13mmHg)
25g
1.5140
98%
MFCD00011530
0.984g/mL
Colorless
15184-99-3
Liquid
165.24