Learn More
3-Methyl-3-octanol, 97%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 456630100
Overige gegevens : CAS : 5340-36-3 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 10g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15542323
  • € 95.40 / 10 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5340-36-3
144.258
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference, 3-methyl-3-octanol
3-methyloctan-3-ol
C9H20O
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
21432
CCCCCC(C)(CC)O
Specificatie
3-Methyl-3-octanol
72°C
0.822
10g
C9H20O
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
3-methyloctan-3-ol
21432
97%
0.8220g/mL
Authentic
127.0°C
5340-36-3
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference, 3-methyl-3-octanol
CCCCCC(C)(CC)O
144.258
144.26
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 3-Methyl-3-octanol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.