Learn More
3-methylthiophene-2-carbonyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
2g
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Boiling Point | 216°C to 220°C |
| Flash Point | >110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Refractive Index | 1.5830 to 1.585 |
| Quantity | 2 g |
| Show More |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido