Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10631655
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10631655 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10421293 1 g Amber Glass Bottle 1g
10728085 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10631655 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC40114CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 123207-48-7
Molecular Formula C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
InChI Key IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 1096406
IUPAC Name 3-(morpholin-4-ylmethyl)aniline
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 192.26
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.