Learn More
Alfa Aesar™ 3-n-Octylthiophene, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55466.14
Overige gegevens : CAS : 65016-62-8 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401728
  • € 501.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
3-Octylthiophene is used as a starting material in the synthesis of the following 2,5-dibromo-3-octylthiophene, poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene), regioregular poly(3-octylthiophene).
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-n-Octylthiophene
65016-62-8
MFCD00085281
Specificatie
3-n-Octylthiophene
196.35
Colorless
65016-62-8
Liquid
C12H20S
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
196.352
0.92g/mL
106° to 107°C (3mmHg)
25g
1.4920
97%
MFCD00085281
CCCCCCCCC1=CSC=C1
566852