Learn More
3-Nitro-4-hydroxyquinoline, TRC
Product Code. 30470853
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
Unit Size:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30470853 1 g 1g
30469554 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30470853 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN4962101G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 3-Nitro-4-hydroxyquinoline
CAS 50332-66-6
Molecular Formula C9 H6 N2 O3
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(9)11(13)14/h1-5H,(H,10,12)
SMILES Oc1c(cnc2ccccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-nitroquinolin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 190.16
Formula Weight 190.0378
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.