Learn More
3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30980150
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30980150 1 kg 1kg
30979084 100 g 100g
30977063 25 g 25g
30980110 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30980150 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD008232341000g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 42482-06-4
Molecular Formula C12H18O3
MDL Number MFCD00047133
Quantity 1 kg
SMILES CCCCC/C=C/CC1CC(OC1=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 210.27
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.