Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge
Merk:  Maybridge CC13112DA
Overige gegevens : CAS : 6165-69-1 Gewicht : 0.05100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10001744
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6165-69-1
127.952
3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
thiophen-3-ylboronic acid
C4H5BO2S
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
581760
B(C1=CSC=C1)(O)O
Specificatie
3-Thienylboronic acid
1g
97%
3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
B(C1=CSC=C1)(O)O
127.952
127.96
Amber glass bottle
6165-69-1
C4H5BO2S
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
thiophen-3-ylboronic acid
581760
97%
Video's