Learn More
3-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10183424 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10183424
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 308702500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 827-99-6
Molecular Formula C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
MDL Number MFCD00040987
InChI Key UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC Name 3-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Density 1.3700g/mL
Boiling Point 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Flash Point 84°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CF3OC6H4OH
Refractive Index 1.4450 to 1.4470
Quantity 250 mg
Specific Gravity 1.37
Formula Weight 178.11
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.