Learn More
3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Acros Organics
Merk:  Acros Organics 452390050
Overige gegevens : CAS : 87407-12-3 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15249816
  • € 221.90 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-06-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
87407-12-3
191.11
3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
C7H4F3NO2
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
13233844
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
Specificatie
3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
87407-12-3
C7H4F3NO2
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
13233844
97%
5g
96% min. (HPLC)
3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
191.11
191.11
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Documentatie