missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde, TRC

Produktkod. 30327112
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30327112 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62897550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 55234-58-7
Molecular Formula C6 H6 N2 O
Quantity 50 mg
Synonym 2-Pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-, Picolinaldehyde, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-Aminopicolinaldehyde, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H,7H2
SMILES Nc1cccnc1C=O
IUPAC Name 3-aminopyridine-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Formula Weight 122.048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.