Learn More
Apadenoson-d5, TRC
Catalog No. 30343426
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30343426 10 mg 10mg
30335580 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 30343426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA71050210MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Apadenoson-d5
Molecular Formula C23H25D5N6O6
Quantity 10 mg
Synonym trans-4-[3-[6-Amino-9-[N-(ethyl-d5)-β-D-ribofuranuronamidosyl)]-9H-purin-2-yl]-2-propyn-1-yl]-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, ATL 146e-d5, BMS 068645-d5, DWH 146e-d5
InChI Formula InChI=1S/C23H30N6O6/c1-3-25-21(32)18-16(30)17(31)22(35-18)29-11-26-15-19(24)27-14(28-20(15)29)6-4-5-12-7-9-13(10-8-12)23(33)34-2/h11-13,16-18,22,30-31H,3,5,7-10H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,24,27,28)/t12?,13?,16-,17+,18-,22+/m0/s1/i1D3,3D2
SMILES NC1=NC(C#CC[C@H]2CC[C@@H](C(OC)=O)CC2)=NC3=C1N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)O4
IUPAC Name methyl 4-[3-[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylcarbamoyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]prop-2-ynyl]cyclohexane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 491.55
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.