missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Diaminopurine Hemisulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 2,6-Diaminopurine, Hemisulfate Salt |
| CAS | 69369-16-0 |
| Molecular Formula | 2 C5 H6 N6 . H2 O4 S |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-diamine, sulfate (2:1) (9CI), 2,6-Diaminopurine hemisulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C5H6N6.H2O4S/c2*6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,6,7,8,9,10,11);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2[nH]cnc2n1.Nc3nc(N)c4[nH]cnc4n3.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 7H-purine-2,6-diamine;sulfuric acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.36 |
| Formula Weight | 398.0982 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?